2,4,6-Trimethoxypyrimidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T2039-1G
T2039-5G
TCIAT2039-1GEA
378
DKK
TCIAT2039-1G
TCIAT2039-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidin ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Kogepunkt: 232°C |
MDL Number:
MFCD00829225 CAS-nummer: 13106-85-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 56.0 deg-C |