1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0928-25G T0928-5G
TCIAT0928-25GEA 534 DKK
TCIAT0928-25G TCIAT0928-5G
1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien ≥95.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien
Formel: C₇H₆Cl₄O₂
Kogepunkt: 110°C
MDL Number: MFCD00001353
CAS-nummer: 2207-27-4
EINECS: 218-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&vid=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %