Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinon)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11752-5 11752-10 11752-25
CAYM11752-5EA 678 DKK
CAYM11752-5 CAYM11752-10 CAYM11752-25
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinon)
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinon)
Formel: C₁₄H₈O₅
Molekylvægt: 256.21 g/mol
MDL Number: MFCD00001203
CAS-nummer: 81-54-9
EINECS: 201-359-8