5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2816-25G T2816-5G
TCIAT2816-25GEA 1210 DKK
TCIAT2816-25G TCIAT2816-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molekylvægt: 148.2 g/mol
Kogepunkt: 265°C
MDL Number: MFCD00001734
CAS-nummer: 529-35-1
EINECS: 208-461-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce9f83cc23659ba7bf54f35e28a6074f7c181b43&vid=ce9f83cc23659ba7bf54f35e28a6074f7c181b43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C