1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone) 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
T0134-25G T0134-500G
TCIAT0134-25GEA 140 DKK
TCIAT0134-25G TCIAT0134-500G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone) 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molekylvægt: 146.19 g/mol
Kogepunkt: 257°C
Flammepunkt: 129°C
MDL Number: MFCD00001688
CAS-nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&vid=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %