Hexamethyldisilathian ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Bis(trimethylsilyl)sulphide
H0871-25G
H0871-5G
TCIAH0871-25GEA
3020
DKK
TCIAH0871-25G
TCIAH0871-5G
Hexamethyldisilathian ≥97.0% (by GC)
Hexamethyldisilathian
Formel:
C₆H₁₈SSi₂ Molekylvægt: 178.45 g/mol Kogepunkt: 163°C Flammepunkt: 23°C |
MDL Number:
MFCD00014851 CAS-nummer: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |