Di-tert-butylsilan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D3731-1G
D3731-5G
TCIAD3731-1GEA
591
DKK
TCIAD3731-1G
TCIAD3731-5G
Di-tert-butylsilan ≥95.0% (by GC)
Di-tert-butylsilan
Formel:
C₈H₂₀Si Kogepunkt: 129°C Flammepunkt: –2°C |
MDL Number:
MFCD00270996 CAS-nummer: 30736-07-3 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |