1,3-Diethynylbenzen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2496-1G D2496-5G
TCIAD2496-1GEA 337 DKK
TCIAD2496-1G TCIAD2496-5G
1,3-Diethynylbenzen ≥96.0% (by GC)
1,3-Diethynylbenzen
Formel: C₁₀H₆
Molekylvægt: 126.16 g/mol
Kogepunkt: 78°C
Flammepunkt: 64°C
MDL Number: MFCD00041686
CAS-nummer: 1785-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&vid=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %