3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M0899-25G M0899-100G
TCIAM0899-25GEA 304 DKK
TCIAM0899-25G TCIAM0899-100G
3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd ≥85.0% (by GC)
3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Molekylvægt: 126.18 g/mol
Kogepunkt: 113°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00005430
CAS-nummer: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&vid=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %