2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
B1152-25G
B1152-100G
TCIAB1152-25GEA
214
DKK
TCIAB1152-25G
TCIAB1152-100G
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥95.0% (by GC)
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Formel:
C₄H₇BrO₂ Molekylvægt: 167 g/mol Kogepunkt: 175°C Flammepunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00003214 CAS-nummer: 4360-63-8 EINECS: 224-443-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |