Norbornen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
N0166-25G N0166-400G
TCIAN0166-25GEA 140 DKK
TCIAN0166-25G TCIAN0166-400G
Norbornen ≥99.0% (by GC)
Norbornen
Formel: C₇H₁₀
Kogepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00082304
CAS-nummer: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&vid=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C