Thiazolidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0793-25G T0793-5G
TCIAT0793-25GEA 1360 DKK
TCIAT0793-25G TCIAT0793-5G
Thiazolidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Thiazolidin
Formel: C₃H₇NS
Molekylvægt: 89.16 g/mol
Kogepunkt: 165°C
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00005211
CAS-nummer: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&vid=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %