2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
E0248-25ML
E0248-500ML
E0248-100ML
TCIAE0248-25MLEA
132
DKK
TCIAE0248-25ML
TCIAE0248-500ML
TCIAE0248-100ML
2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(Ethylthio)ethanol
Formel:
C₄H₁₀OS Molekylvægt: 106.19 g/mol Kogepunkt: 182°C Flammepunkt: 93°C |
MDL Number:
MFCD00002909 CAS-nummer: 110-77-0 EINECS: 203-802-0 UN nummer: 1760 ADR: 8 III Merck Index: 14,03857 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |