Chlormethyl chlorformat ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1396-25G C1396-100G
TCIAC1396-25GEA 1420 DKK
TCIAC1396-25G TCIAC1396-100G
Chlormethyl chlorformat ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Chlormethyl chlorformat
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
Kogepunkt: 108°C
Flammepunkt: 95°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077688
CAS-nummer: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN nummer: 2745
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&vid=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %