Methylmercaptoacetat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methyl thioglycolate
T1287-25G
T1287-500G
T1287-100G
TCIAT1287-25GEA
132
DKK
TCIAT1287-25G
TCIAT1287-500G
TCIAT1287-100G
Methylmercaptoacetat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Methylmercaptoacetat
Formel:
C₃H₆O₂S Molekylvægt: 106.15 g/mol Kogepunkt: 49°C Flammepunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00004873 CAS-nummer: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 UN nummer: 1992 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |