4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3558-25G D3558-5G
TCIAD3558-25GEA 895 DKK
TCIAD3558-25G TCIAD3558-5G
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00090472
CAS-nummer: 1780-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&vid=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C