2-Brompropansyremethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 2-bromopropanoate
B1460-25G B1460-500G B1460-100G
TCIAB1460-25GEA 165 DKK
TCIAB1460-25G TCIAB1460-500G TCIAB1460-100G
2-Brompropansyremethylester ≥98.0% (by GC)
2-Brompropansyremethylester
Formel: C₄H₇BrO₂
Kogepunkt: 144°C
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000143
CAS-nummer: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&vid=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %