2-Brompropansyreethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
B0646-25G B0646-500G B0646-100G
TCIAB0646-25GEA 181 DKK
TCIAB0646-25G TCIAB0646-500G TCIAB0646-100G
2-Brompropansyreethylester ≥98.0% (by GC)
2-Brompropansyreethylester
Formel: C₅H₉BrO₂
Kogepunkt: 160°C
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000144
CAS-nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&vid=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %