2,3-Dibrompropansyreethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1992-25G D1992-500G
TCIAD1992-25GEA 132 DKK
TCIAD1992-25G TCIAD1992-500G
2,3-Dibrompropansyreethylester ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibrompropansyreethylester
Formel: C₅H₈Br₂O₂
Kogepunkt: 82°C
Flammepunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00000212
CAS-nummer: 3674-13-3
EINECS: 222-941-8
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&vid=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %