Isopentyl propionat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
I0677-25G I0677-500G
TCIAI0677-25GEA 132 DKK
TCIAI0677-25G TCIAI0677-500G
Isopentyl propionat ≥98.0% (by GC)
Isopentyl propionat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Kogepunkt: 161°C
Flammepunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00048611
CAS-nummer: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN nummer: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&vid=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %