Isobutyl propionat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propionic acid Isobutyl ester
P0506-25ML P0506-500ML P0506-100ML
TCIAP0506-25MLEA 140 DKK
TCIAP0506-25ML TCIAP0506-500ML TCIAP0506-100ML
Isobutyl propionat ≥98.0% (by GC)
Isobutyl propionat
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 138°C
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009307
CAS-nummer: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN nummer: 2394
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&vid=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %