Ethyl 3,3-diethoxypropionat 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
D1962-100ML
D1962-25ML
TCIAD1962-100MLEA
1250
DKK
TCIAD1962-100ML
TCIAD1962-25ML
Ethyl 3,3-diethoxypropionat 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Ethyl 3,3-diethoxypropionat
Formel:
C₉H₁₈O₄ Molekylvægt: 190.24 g/mol Kogepunkt: 86°C Flammepunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00009865 CAS-nummer: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |