2,5-Dimethylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 567 DKK
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Dimethylthiophen ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Kogepunkt: 136°C
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 24°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005452
CAS-nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %