3-Methylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 255 DKK
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Methylthiophen ≥98.0% (by GC)
3-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Molekylvægt: 98.17 g/mol
Kogepunkt: 115°C
Smeltepunkt: -69
Flammepunkt: 11°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005470
CAS-nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %