2-Methylthiophen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0635-25ML M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA 567 DKK
TCIAM0635-25ML TCIAM0635-500ML
2-Methylthiophen ≥97.0% (by GC)
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 8°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005451
CAS-nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&vid=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %