Thiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0223-25ML T0223-500ML
TCIAT0223-25MLEA 140 DKK
TCIAT0223-25ML TCIAT0223-500ML
Thiophen ≥98.0% (by GC)
Thiophene
Formel: C₄H₄S
Kogepunkt: 84°C
Smeltepunkt: –38°C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –1°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005413
CAS-nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN nummer: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&vid=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %