2,5-Dibromthiophen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1549-25G D1549-100G
TCIAD1549-25GEA 238 DKK
TCIAD1549-25G TCIAD1549-100G
2,5-Dibromthiophen ≥95.0% (by GC)
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Kogepunkt: 210°C
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
Flammepunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00005420
CAS-nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac2d020992a77f84bc9d29dfb69d4af471e1392&vid=cac2d020992a77f84bc9d29dfb69d4af471e1392&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %