2,3,5-Tribromthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T0956-25G T0956-250G
TCIAT0956-25GEA 411 DKK
TCIAT0956-25G TCIAT0956-250G
2,3,5-Tribromthiophen ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Tribromothiophene
Formel: C₄HBr₃S
Kogepunkt: 80 °C (0,5 -rr)
Smeltepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014521
CAS-nummer: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&vid=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %