3-Phenylpyridin ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P1040-25G
P1040-5G
TCIAP1040-25GEA
1680
DKK
TCIAP1040-25G
TCIAP1040-5G
3-Phenylpyridin ≥94.0% (by GC)
3-Phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₉N Kogepunkt: 274°C Smeltepunkt: 76…77 °C Massefylde: 1,08 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006380 CAS-nummer: 1008-88-4 EINECS: 213-762-6 |