2-Phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1039-25G P1039-5G
TCIAP1039-25GEA 1050 DKK
TCIAP1039-25G TCIAP1039-5G
2-Phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Kogepunkt: 270°C
Smeltepunkt: 76…77 °C
MDL Number: MFCD00006280
CAS-nummer: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&vid=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %