3,5-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 132 DKK
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
3,5-Lutidine
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 172°C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006404
CAS-nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %