2,6-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethylpyridine
L0067-25ML L0067-500ML
TCIAL0067-25MLEA 230 DKK
TCIAL0067-25ML TCIAL0067-500ML
2,6-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
2,6-Lutidine
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006345
CAS-nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&vid=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %