2,5-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L0065-25ML L0065-5ML L0065-500ML
TCIAL0065-25MLEA 534 DKK
TCIAL0065-25ML TCIAL0065-5ML TCIAL0065-500ML
2,5-Dimethylpyridin ≥98.0% (by GC)
2,5-Lutidine
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 157°C
Smeltepunkt: -6°C
Massefylde: 0,9346 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00006343
CAS-nummer: 589-93-5
EINECS: 209-666-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&vid=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %