3-Methyl-2-phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Phenyl-beta-picoline
M0932-25G
M0932-5G
TCIAM0932-25GEA
3760
DKK
TCIAM0932-25G
TCIAM0932-5G
3-Methyl-2-phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁N Kogepunkt: 160°C Massefylde: 1,0648 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00006283 CAS-nummer: 10273-90-2 EINECS: 233-619-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |