4-Picolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methylpyridin, γ-Picolin
P0417-25ML P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA 132 DKK
TCIAP0417-25ML TCIAP0417-500ML
4-Picolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molekylvægt: 93.13 g/mol
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: 4°C
Flammepunkt: 37°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN nummer: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&vid=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %