3-Picolin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methylpyridin, β-Picolin
P0416-25ML P0416-500ML
TCIAP0416-25MLEA 296 DKK
TCIAP0416-25ML TCIAP0416-500ML
3-Picolin ≥98.0% (by GC)
3-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molekylvægt: 93.13 g/mol
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: –18°C
Flammepunkt: 36°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006402
CAS-nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN nummer: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&vid=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %