2-Picolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylpyridin, α-Picolin
P0415-25ML P0415-500ML
TCIAP0415-25MLEA 148 DKK
TCIAP0415-25ML TCIAP0415-500ML
2-Picolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Picolin
Formel: C₆H₇N
Kogepunkt: 128°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006332
CAS-nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN nummer: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&vid=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %