2-Brom-6-methylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
B2114-25G B2114-5G
TCIAB2114-25GEA 952 DKK
TCIAB2114-25G TCIAB2114-5G
2-Brom-6-methylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Molekylvægt: 172.02 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 97°C
MDL Number: MFCD00040743
CAS-nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&vid=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %