2-Aminopyridin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A0411-25G
A0411-500G
A0411-100G
TCIAA0411-25GEA
132
DKK
TCIAA0411-25G
TCIAA0411-500G
TCIAA0411-100G
2-Aminopyridin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminopyridine
Formel:
C₅H₆N₂ Kogepunkt: 105°C Smeltepunkt: 50…52 °C Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 92 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006312 CAS-nummer: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN nummer: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,00473 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |
Solubility in Water | very faint turbidity |