2,3,5,6-Tetrafluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1778-1G T1778-5G
TCIAT1778-1GEA 206 DKK
TCIAT1778-1G TCIAT1778-5G
2,3,5,6-Tetrafluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
Kogepunkt: 101°C
Massefylde: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00011734
CAS-nummer: 2875-18-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&vid=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %