2-Chlor-6-methoxypyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C0197-25G
C0197-5G
TCIAC0197-25GEA
542
DKK
TCIAC0197-25G
TCIAC0197-5G
2-Chlor-6-methoxypyridin ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Kogepunkt: 184°C Massefylde: 1,207 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00006265 CAS-nummer: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |