3-Chlorpyridin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0280-25G C0280-500G C0280-100G
TCIAC0280-25GEA 181 DKK
TCIAC0280-25G TCIAC0280-500G TCIAC0280-100G
3-Chlorpyridin ≥95.0% (by GC)
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Kogepunkt: 148°C
Massefylde: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 66°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006375
CAS-nummer: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&vid=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %