2-Chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0279-25G C0279-500G C0279-100G
TCIAC0279-25GEA 132 DKK
TCIAC0279-25G TCIAC0279-500G TCIAC0279-100G
2-Chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Kogepunkt: 170°C
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 67°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN nummer: 2822
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&vid=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %