3-Brom-2-chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2328-25G B2328-5G
TCIAB2328-25GEA 559 DKK
TCIAB2328-25G TCIAB2328-5G
3-Brom-2-chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: 55 °C
MDL Number: MFCD00234007
CAS-nummer: 52200-48-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9482358bda034b20f2deaa0846f27c645569b82&vid=d9482358bda034b20f2deaa0846f27c645569b82&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C