2-Brom-6-chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3609-1G B3609-5G
TCIAB3609-1GEA 370 DKK
TCIAB3609-1G TCIAB3609-5G
2-Brom-6-chlorpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD00181262
CAS-nummer: 5140-72-7
EINECS: 225-904-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&vid=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C