2-Brompyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0650-100ML B0650-25ML B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA 747 DKK
TCIAB0650-100ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-500ML
2-Brompyridin ≥98.0% (by GC)
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Kogepunkt: 194°C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&vid=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %