1,1'-Binaphthyl 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-Binaphthalene
B0805-1G B0805-5G
TCIAB0805-1GEA 197 DKK
TCIAB0805-1G TCIAB0805-5G
1,1'-Binaphthyl 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1'-Binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₄
Molekylvægt: 254.33 g/mol
Kogepunkt: 405
MDL Number: MFCD00041740
CAS-nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&vid=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity