1-Methylnaphthalen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Methylnaphthalene
M0371-25ML M0371-500ML M0371-100ML
TCIAM0371-25MLEA 140 DKK
TCIAM0371-25ML TCIAM0371-500ML TCIAM0371-100ML
1-Methylnaphthalen ≥96.0% (by GC)
1-Methylnaphthalen
Formel: C₁₁H₁₀
Kogepunkt: 241°C
Smeltepunkt: –33…–32 °C
Massefylde: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004034
CAS-nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&vid=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %