2-(Brommethyl)naphthalen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B1524-25G B1524-5G
TCIAB1524-25GEA 2600 DKK
TCIAB1524-25G TCIAB1524-5G
2-(Brommethyl)naphthalen ≥97.0% (by GC)
2-(Brommethyl)naphthalen
Formel: C₁₁H₉Br
Molekylvægt: 221.1 g/mol
Kogepunkt: 214°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&vid=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C