1-Chlornaphthalen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2310-5G C2310-25G
TCIAC2310-5GEA 411 DKK
TCIAC2310-5G TCIAC2310-25G
1-Chlornaphthalen ≥97.0% (by GC)
1-Chlornaphthalen
Formel: C₁₀H₇Cl
Kogepunkt: 263°C
Smeltepunkt: -20°C
Massefylde: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 121°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003874
CAS-nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&vid=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %